Documenti fondamentali
W461655
Sigma-Aldrich
2-Butyl-2-octenal
natural (US), ≥95%
Sinonimo/i:
2-Hexylidenehexanal
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.30
Numero FEMA:
4616
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Organolettico:
green; vegetable
Grado:
Halal
Kosher
natural (US)
Origine biologica:
botanical
Allergene alimentare:
no known allergens
Origine biologica
botanical
Livello qualitativo
Grado
Halal
Kosher
natural (US)
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥95%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; vegetable
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C12H22O/c1-3-5-7-8-10-12(11-13)9-6-4-2/h10-11H,3-9H2,1-2H3/b12-10+
LYGMPIZYNJGJKP-ZRDIBKRKSA-N
Categorie correlate
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)