Documenti fondamentali
W360000
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)butanol
97%, FG
Sinonimo/i:
4-(Methylthio)-1-butanol
About This Item
Formula condensata:
CH3S(CH2)4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.21
Numero FEMA:
3600
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
12.078
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.487 (lit.)
P. ebollizione
95-98 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
cabbage; alliaceous; sulfurous
Stringa SMILE
CSCCCCO
InChI
1S/C5H12OS/c1-7-5-3-2-4-6/h6H,2-5H2,1H3
JNTVUHZXIJFHAU-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)