W328800
2-Heptanol
≥97%, FG
Sinonimo/i:
Methyl pentyl carbinol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.420 (lit.)
P. ebollizione
160-162 °C (lit.)
Densità
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fresh; green; fruity; floral; citrus
Stringa SMILE
CCCCCC(C)O
InChI
1S/C7H16O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
CETWDUZRCINIHU-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
138.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
59 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W328800-4KG-K | 4061837862311 |
W328800-8KG-K | |
W328800-1KG-K | 4061837529184 |
W328800-250G-K | 4061837862304 |
W328800-SAMPLE-K | 4061833343807 |