109363
3-Heptanol
99%
Sinonimo/i:
Butyl ethyl carbinol
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.421 (lit.)
P. ebollizione
66 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
0.821 g/mL at 20 °C
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC(O)CC
InChI
1S/C7H16O/c1-3-5-6-7(8)4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
RZKSECIXORKHQS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- As a solvent to form microenvironments around single-walled carbon nanotubes.
- To prepare substituted pyrimidine derivatives as C1 domain-targeted isophthalate analogs to study their binding affinities towards PKCα isoform.
- As a building block to synthesize 4-(3-adamantan-1-yl-ureido)-butyric acid and cyclohexanecarboxylic acid derivatives as sEH inhibitors.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?