W280100
2-Octanol
≥97%, FG
Sinonimo/i:
sec-Caprylic alcohol, Capryl alcohol, Ethyl-N-amylcarbinol, Ethylpentylcarbinol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Saggio
≥97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
P. eboll.
174-181 °C (lit.)
Densità
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
woody; earthy; spicy; herbaceous
Stringa SMILE
CCCCCCC(C)O
InChI
1S/C8H18O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Synthesis of a Lignin-Enhanced Graphene Aerogel for Lipase Immobilization.: This paper discusses the synthesis of a graphene aerogel enhanced with lignin for immobilizing lipase, with 2-Octanol being a critical reagent in the synthesis process, highlighting its utility in material science applications (Zhang et al., 2023).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter