Documenti fondamentali
340332
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Heptanol
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4CH(OH)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
4 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 15 °C)
Saggio
98%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]24/D +10°, neat
Purezza ottica
ee: 97% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.421 (lit.)
P. ebollizione
149-150 °C (lit.)
Densità
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CCCCC[C@H](C)O
InChI
1S/C7H16O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-/m0/s1
CETWDUZRCINIHU-ZETCQYMHSA-N
Applicazioni
(S)-(+)-2-Heptanol can be used as a starting material to synthesize:
  •  (S)-(+)-2-benzoyloxyheptane by treating with benzoyl anhydride and Et3N in the presence of DMAP.       
  • (S)-2-(p-toluenesulfonyl)heptane by reacting with p-toluenesulfonyl chloride.      
  •   (+)-2-Heptyl acetate by treating with acetyl chloride.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Enantioselective multidimensional gas chromatography of some secondary alcohols and their acetates from banana
Schubert, V, et al.
Zeitschrift fur Naturforschung B, 46(1-2), 33-36 (1991)
Christiane Kiske et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 64(45), 8563-8571 (2016-11-04)
The absolute configurations of chiral β-mercaptoalkanones were previously assigned on the basis of the 1H NMR anisotropy method using (S)-2-methoxy-2-(1-naphthyl)propionic acid ((S)-MαNP) as the chiral auxiliary. This study presents a reinvestigation of the configurations of 4-mercapto-2-pentanone 1, 4-mercapto-2-heptanone 2, and
Articoli
Chiral Alcohols
Global Trade Item Number
SKUGTIN
340332-1G4061826753040
340332-250MG