Key Documents
W310162
Sigma-Aldrich
Valeric acid
natural, ≥98%, FG
Sinonimo/i:
n-Valeric acid, Pentanoic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.13
Numero FEMA:
3101
Beilstein:
969454
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
08.007
NACRES:
NA.21
Origine biologica
botanical
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
0.15 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98%
Temp. autoaccensione
707 °F
Limite di esplosione
7.6 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.408 (lit.)
P. eboll.
110-111 °C/10 mmHg (lit.)
185 °C (lit.)
Punto di fusione
−20-−18 °C (lit.)
Densità
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
cheese; acidic; sour
Stringa SMILE
CCCCC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Eilhann E Kwon et al.
Environmental research, 183, 109199-109199 (2020-02-07)
In this study, it is introduced a sustainable synthetic route of alkyl esters, considered value-added industrial chemicals and fuels, from volatile fatty acids (VFAs) that can potentially be generated from organic waste. In the presence of a porous carbon material