Documenti fondamentali
W270215
Sigma-Aldrich
5-Methylfurfural
greener alternative
mixture of isomers, ≥99%, natural, FG
Sinonimo/i:
2-Furancarboxaldehyde 5-methyl, 5-Methyl-2-furaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.11
Numero FEMA:
2702
Beilstein:
106895
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
13.001
NACRES:
NA.21
Origine biologica
botanical
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.510
Saggio
≥99%
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.531 (lit.)
P. ebollizione
187 °C (lit.)
Densità
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
bread; caramel; brown; spicy; sweet
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(C)o1
InChI
1S/C6H6O2/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-4H,1H3
OUDFNZMQXZILJD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W270215-100G-K4061834368397
W270215-1KG-K4061834368403
W270215-500G-K4061834423126
W270215-SAMPLE-K4061834358862