W250708
Geraniol
≥97%, FCC, FG
Sinonimo/i:
trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Densità del vapore
5.31 (vs air)
Tensione di vapore
~0.2 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥97%
Composizione
Contains IFRA and EU 1223/2009 restricted Citral (Neral + Geranial) and Geraniol and EU1223/2009 restricted Linalool and Limonene (sum of D, L, and DL)
Indice di rifrazione
n20/D 1.474 (lit.)
P. ebollizione
229-230 °C (lit.)
Densità
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
linalool, citral (neral+geranial), nerol, geraniol, limonene (sum of D, L and DL)
Organolettico
fruity; citrus; floral; rose; sweet
Stringa SMILE
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7,11H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7+
GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Alcohol exacerbates psychosocial stress-induced neuropsychiatric symptoms: Attenuation by geraniol.: Investigates the protective effects of geraniol against alcohol-enhanced psychosocial stress, highlighting its potential therapeutic benefits for neuropsychiatric conditions (Ben-Azu et al., 2024).
- Chemical and Electrophysiological Characterisation of Headspace Volatiles from Yeasts Attractive to Drosophila suzukii.: Studies the attraction of the fruit fly Drosophila suzukii to volatile compounds produced by yeasts, including geraniol, providing insights into pest control strategies (Castellan et al., 2024).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
108 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
-(+)-Limonene, purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC); Geranyl tiglate; α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG; Geranyl formate; α-Pinene
-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol; Neral; Geraniol; Geranial; Undecanal; Citronellyl acetate; Neryl acetate; 3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate; 1-Tetradecene; Tetradecane; α-Bisabolol