W208100
Isoamyl phenylacetate
natural, ≥98%, FG
Sinonimo/i:
3-methylbutyl 2-phenylacetate, Iso amyl alpha-toluate, Phenyl acetic acid isopentyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥98%
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.485 (lit.)
P. ebollizione
268 °C (lit.)
Densità
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
honey; rose; sweet
Stringa SMILE
CC(C)CCOC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C13H18O2/c1-11(2)8-9-15-13(14)10-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,11H,8-10H2,1-2H3
QWBQBUWZZBUFHN-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
217.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
103.3 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?