Documenti fondamentali
W242101
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-aminobenzoate
≥96%, FCC, FG
Sinonimo/i:
Ethyl anthranilate
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H4CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.19
Numero FEMA:
2421
Beilstein:
878874
Numero CE:
N° CoE:
251
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.716
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
5.7 (vs air)
Saggio
≥96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.564 (lit.)
P. ebollizione
129-130 °C/9 mmHg (lit.)
Punto di fusione
13-15 °C (lit.)
Densità
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
blossom; grape; sweet
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6H,2,10H2,1H3
TWLLPUMZVVGILS-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Guoying Sun et al.
Molecular vision, 17, 2191-2196 (2011-08-26)
Pirfenidone (5-methyl-1-phenyl-2-[1H]-pyridone) is a new, broad-spectrum agent that has an inhibition effect on the proliferation, migration, and collagen contraction of human Tenon's fibroblasts, and thus modulating the wound healing process of glaucoma filtering surgical site. This study investigated the pharmacokinetics
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W242101-10KG
W242101-1KG-K4061837544514
W242101-SAMPLE
W242101-10KG-K4061837544507
W242101-1KG
W242101-25KG
W242101-25KG-K
W242101-SAMPLE-K4061837544521