Documenti fondamentali
T71609
Sigma-Aldrich
Trimethylacetamide
98%
Sinonimo/i:
Pivalamide
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CCONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
P. ebollizione
212 °C (lit.)
Punto di fusione
154-157 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)C(N)=O
InChI
1S/C5H11NO/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3,(H2,6,7)
XIPFMBOWZXULIA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)