Documenti fondamentali
SYNC114250
Synthware cold finger condenser
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
Sinonimo/i:
Synthware C114250, Cold finger condenser with drip tip
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C114250
Dimens. tubo
10 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Extended offset lower tip for drop control.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)