Key Documents
Z164046
Sigma-Aldrich
Aldrich® cold-finger condenser
joint: ST/NS 14/20
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Giunto
joint: ST/NS14/20
Alt. complessiva
310 mm
Lungh. × Diam. condensatore
250 mm × 60 mm
Descrizione generale
For reactions using low-boiling solvents.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)