Documenti fondamentali
SYNC111420
Synthware cold finger condenser
joint: ST/NS 14/20, hose size 8 mm
Sinonimo/i:
Synthware C111420, Cold finger condenser with drip tip
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C111420
Dimens. tubo
8 mm
Descrizione generale
Extended offset lower tip for drop control.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)