Documenti fondamentali
HS20630B
Rubber Bulb
capacity 15 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiali
red natural rubber
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS20630B
Lungh. × D.E. × Diam.
56 mm × 34 mm × 4 mm, (Hole diam)
Capacità
15 mL
Descrizione generale
The rubber bulb′s contoured shape and heavy-wall neck increase grip for easier use with pipettes and syringes.
Caratteristiche e vantaggi
  • Constructed of Natural Rubber
  • 15 mL volume, 2.2 in L x 1.3 in outer dia. x 0.2 in hole dia. (56 mm L x 34 mm OD x 4 mm hole dia.)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)