Key Documents
R748552
N'-(1-(4-METHYLPHENYL)ETHYLIDENE)-2-(1-NAPHTHYLAMINO)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H21N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
331.421
Numero MDL:
Altre note