329908
Diazald®-(N-methyl-d3)
98 atom % D, 97% (CP)
Sinonimo/i:
4-Methyl-N-(methyl-d3)-N-nitrosobenzenesulfonamide
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
60-63 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])N(N=O)S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10N2O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)14(12,13)10(2)9-11/h3-6H,1-2H3/i2D3
FFKZOUIEAHOBHW-BMSJAHLVSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Reagent for preparing diazomethane of higher isotopic purity than is available using the Deutero-Diazald prep set.
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Note legali
Diazald is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?