Key Documents
R541494
3-(THIOPHENE-2-CARBONYL)-PYRROLO(2,1-A)ISOQUINOLINE-1-CARBOXYLIC ACID ET ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H15NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
349.411
Numero MDL:
Altre note