422843
Potassium trifluoromethanesulfonate
98%
Sinonimo/i:
Potassium triflate, Trifluoromethanesulfonic acid potassium salt
Saggio
98%
Stato
powder
Gruppo funzionale
fluoro
triflate
Stringa SMILE
[K+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S.K/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+1/p-1
GLGXXYFYZWQGEL-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
It may be used in the following studies:
- As a template source for constructing the heterotopic isothiosemicarbazide-based macrocyclic ligand.
- As a supporting electrolyte in the electrochemical study of evidence for gold anion in ethylenediamine.
- As a reagent in the synthesis of imidazolium salt, 3-methyl-1-(3R,3aR,6S,6aR)-[6-(benzyloxy)-hexahydrofuro[3,2-b]furan-3-yl]imidazolium trifluoromethanesulfonate.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?