132101
Sodium trifluoroacetate
98%
Sinonimo/i:
Trifluoroacetic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
205-207 °C (dec.) (lit.)
Densità
1.49 g/mL (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
[Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.Na/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
UYCAUPASBSROMS-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- As a trifluoromethylating agent in nucleophilic trifluoromethylation of aldehydes using copper(I) halide catalyst.
- As a difluorocarbene precursor in gem-difluorocyclopropanation of different alkenes using azobisisobutyronitrile (AIBN) as a catalyst.
- In the synthesis of trifluoromethylthio-substituted aromatic compounds via copper-mediated oxidative trifluoromethylthiolation of aryl boronic acids in the presence of elemental sulfur.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
132101-25G | 4061838728821 |
132101-100G | 4061838728814 |
132101-1MG-KC | 4061824068832 |