C59122
1-Chloro-4-nitrobenzene
99%
Sinonimo/i:
1-Nitro-4-chlorobenzene, 4-Chloro-1-nitrobenzene, 4-Chloronitrobenzene, 4-Nitro-1-chlorobenzene, PNCB, p-Nitrochlorobenzene, p-Nitrophenyl chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5.4 (vs air)
Tensione di vapore
0.09 mmHg ( 25 °C)
Saggio
99%
Stato
crystals
Temp. autoaccensione
500 °F
P. ebollizione
242 °C (lit.)
Punto di fusione
80-83 °C (lit.)
Densità
1.298 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H
CZGCEKJOLUNIFY-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Muta. 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
255.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
124 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?