Key Documents
775614
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-nitrobenzene
97%
Sinonimo/i:
3-Bromo-1-nitrobenzene, 3-Nitro-1-bromobenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4BrNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.01
Beilstein:
2043212
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
52-55 °C
Gruppo funzionale
bromo
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H
FWIROFMBWVMWLB-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Wenqing Xu et al.
Environmental science & technology, 49(6), 3419-3426 (2015-02-12)
Sorption to black carbons is an important sink for organic contaminants in sediments. Previous research has suggested that black carbons (graphite, activated carbon, and biochar) mediate the degradation of nitrated compounds by sulfides by at least two different pathways: reduction