101079
3-Bromophenol
98%
Sinonimo/i:
m-Bromophenol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
236 °C (lit.)
Punto di fusione
28-32 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Oc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H5BrO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
MNOJRWOWILAHAV-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ALOX12(239) , ALOX15(246)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?