Documenti fondamentali
689858
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-nitrophenol
≥98.0%
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-3-bromonitrobenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4BrNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.00
Beilstein:
2441518
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (T)
≥98.0%
Stato
powder
Punto di fusione
111-115 °C
Gruppo funzionale
bromo
nitro
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4BrNO3/c7-5-3-4(8(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H
DCIPFSYBGTWYCR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)