Documenti fondamentali
C61208
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-nitrophenol
97%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(NO2)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.55
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
105-106 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4ClNO3/c7-5-3-4(8(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H
BOFRXDMCQRTGII-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)