Documenti fondamentali
06084
Supelco
Nitrobenzene
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.11
Beilstein:
507540
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.2 (vs air)
Tensione di vapore
0.15 mmHg ( 20 °C)
50 mmHg ( 120 °C)
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥99.0% (GC)
Temp. autoaccensione
899 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
40 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.551 (lit.)
n20/D 1.552
P. ebollizione
210-211 °C (lit.)
Punto di fusione
5-6 °C (lit.)
Densità
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Nitrobenzene is a carcinogenic compound which has been employed extensively in dyes, pesticides and explosives industries.
Applicazioni
Nitrobenzene may be used as a reference standard for the analysis of nitrobenzene in soil by gas chromatography (GC) with electron capture detector (ECD) as well as high performance liquid chromatography (HPLC) with ultraviolet (UV) detector and in marine water samples from German Bight by GC coupled to mass spectrometer (MS). It may be used as a reference standard for the determination of nitrobenzene in cigarette smoke by solid phase extraction (SPE) followed by analysis using heart-cutting two-dimensional GC equipped with ECDs.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Cytosine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1350
Cytosine
Determination of nitroaromatic, nitramine, and nitrate ester explosives in soil by gas chromatography and an electron capture detector.
Walsh, Marianne E
Talanta, 54(3), 427-438 (2001)
Determination of seven nitrobenzene compounds in mainstream cigarette smoke with heart-cutting two-dimensional gas chromatography.
Xie F, et al.
Journal of Chromatographic Science, 50(5), 387-392 (2012)
New method for rapid solid-phase extraction of large-volume water samples and its application to non-target screening of North Sea water for organic contaminants by gas chromatography-mass spectrometry.
Weigel S, et al.
Journal of Chromatography A, 912(1), 151-161 (2001)
Yang Mu et al.
Chemosphere, 54(7), 789-794 (2003-11-26)
The reductive degradation of nitrobenzene (NB) by zero-valent iron was investigated. Experimental results showed that the degradation of NB was influenced by pH and NB concentration. The optimum pH value was found to be 3.0 for the reductive degradation of
R Emmanuel et al.
Journal of hazardous materials, 279, 117-124 (2014-07-23)
The present study involves a green synthesis of gold nanoparticles (Au-NPs) using Acacia nilotica twig bark extract at room temperature and trace level detection of one of the hazardous materials, viz. nitrobenzene (NB) that causes Methemoglobinaemia. The synthesis protocol demonstrates