Key Documents
QBD11385
Sigma-Aldrich
Carboxyfluorescein-dPEG ®24-amido-dPEG ®24-DSPE
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C164H294N3O64P
Peso molecolare:
3363.04
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Saggio
>90%
Forma fisica
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: fluorescent-labelling reagent
Gruppo funzionale
phospholipid
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Caratteristiche e vantaggi
Carboxyfluorescein-dPEG ®₂₄-amido-dPEG ®₂₄-DSPE is a micelle building block with a hydrophilic dPEG spacer attached to a carboxyfluorescein fluorescent dye.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)