P66807
3-Pyridinemethanol
98%
Sinonimo/i:
ω-Hydroxy-3-picoline, 3-(Hydroxymethyl)pyridine, 3-Pyridyl carbinol
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.545 (lit.)
P. ebollizione
154 °C/28 mmHg (lit.)
Densità
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCc1cccnc1
InChI
1S/C6H7NO/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h1-4,8H,5H2
MVQVNTPHUGQQHK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
275.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
135 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?