128643
2-Pyridineethanol
98%
Sinonimo/i:
2-(2-Hydroxyethyl)pyridine, 2-(2-Pyridyl)ethanol
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.537 (lit.)
P. eboll.
114-116 °C/9 mmHg (lit.)
Densità
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
OCCc1ccccn1
InChI
1S/C7H9NO/c9-6-4-7-3-1-2-5-8-7/h1-3,5,9H,4,6H2
BXGYBSJAZFGIPX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?