Documenti fondamentali
P66602
Sigma-Aldrich
2-Pyridinemethanol
98%
Sinonimo/i:
ω-Hydroxy-2-picoline, 2-(Hydroxymethyl)pyridine, 2-Pyridyl carbinol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
109.13
Beilstein:
107849
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.543 (lit.)
P. ebollizione
112-113 °C/16 mmHg (lit.)
Densità
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCc1ccccn1
InChI
1S/C6H7NO/c8-5-6-3-1-2-4-7-6/h1-4,8H,5H2
SHNUBALDGXWUJI-UHFFFAOYSA-N
Proprietà fisiche
May darken in storage
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Teruo Miyazaki et al.
Journal of clinical biochemistry and nutrition, 64(2), 112-123 (2019-04-03)
Nuclear receptor farnesoid X receptor activation inhibits fatty acid synthesis through the liver X receptor-α-sterol regulatory element binding protein-1c pathway universally in animals, but also has human-specific crosstalk with the peroxisome proliferator-activated receptor-α. The effects of farnesoid X receptor-ligands on
Masazumi Tamura et al.
Nature communications, 6, 8580-8580 (2015-10-06)
Multidentate materials formed by simply mixing heterogeneous and homogeneous components are promising for construction of versatile active sites on the surface of heterogeneous compounds, however, to the best of our knowledge, there are no reports on such materials. Self-assembly of