OCNQSS580
Cd-based Core/Shell Quantum Dots with Streptavidin
fluorescence λem 580 nm, 1 μM
About This Item
Prodotti consigliati
Concentrazione
1 μM
Fluorescenza
λem 580 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Dr. Delehanty and researcher introduce recent advances in the use of cadmium-free quantum dots for bioimaging. Focus is placed on strategies that have emerged in the last five years for design, synthesis, and surface modifications of non-Cd quantum dots (QDs) for bioimaging and sensing applications.