SAB3500060
Anti-Seasonal H1N1 Hemagglutinin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Common flu H1, Anti-Flu H1, Anti-HA, Anti-Seasonal Influenza A (H1N1) Hemagglutinin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
predicted mol wt 62 kDa
Reattività contro le specie
viral
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)