S4197
Anticorpo anti-Sirt6 (regione C-terminale)
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-NAD-dependent deacetylase sirtuin 6, Anti-SIR2-like protein 6, Anti-SIR2L6
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~40 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole extracts of human U87 cells
western blot: 2.5-5 μg/mL using human HeLa cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SIRT6(51548)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunofluorescence
- western blotting
- immunohistochemistry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3