Key Documents
N605
Sigma-Aldrich
2,6-Naphthalenedisulfonic acid disodium salt
97%
About This Item
Formula condensata:
C10H6(SO3Na)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
332.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O6S2.2Na/c11-17(12,13)9-3-1-7-5-10(18(14,15)16)4-2-8(7)6-9;;/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16);;/q;2*+1/p-2
WZZLWPIYWZEJOX-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Altre note
Remainder inorganic salts
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
R M Wittich et al.
Applied and environmental microbiology, 54(7), 1842-1847 (1988-07-01)
A naphthalene-2,6-disulfonic acid (2,6NDS)-degrading Moraxella strain was isolated from an industrial sewage plant. This culture could also be adapted to naphthalene-1,6-disulfonic acid as growth substrate. Regioselective 1,2-dioxygenation effected desulfonation and catabolism to 5-sulfosalicylic acid (5SS), which also could be used