Documenti fondamentali
212814
Sigma-Aldrich
1-Naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt hydrate
technical grade
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt
About This Item
Formula condensata:
HOC10H5(SO3Na)2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
348.26 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Impurezze
10% sodium chloride
Gruppo funzionale
sulfonic acid
Stringa SMILE
O.[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(ccc12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O7S2.2Na.H2O/c11-10-5-8(19(15,16)17)4-6-3-7(18(12,13)14)1-2-9(6)10;;;/h1-5,11H,(H,12,13,14)(H,15,16,17);;;1H2/q;2*+1;/p-2
BJNIHPYLVMUUPO-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mirabelle Prémont-Schwarz et al.
The journal of physical chemistry. B, 117(16), 4594-4603 (2013-01-12)
The 1-naphthol molecule has been the subject of intense research activity for the past 60 years due to its complex behavior as a photoacid upon optical excitation. We have utilized femtosecond mid-infrared spectroscopy and time-resolved fluorescence spectroscopy to investigate the
A Facile Synthesis of Novel 1-(2, 4-Diaminephenoxy)-3, 6-naphthalenedisulfonic Acid.
DU W-S, et al.
Fine Chemicals / ????, 2(2011), 023-023 (2011)