82658
1,3,6,8-Pyrenetetrasulfonic acid tetrasodium salt hydrate
suitable for fluorescence, ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Tetrasodium 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonate hydrate
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
crystals
Impurezze
≤15% water
Compatibilità
suitable for fluorescence
Stringa SMILE
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H10O12S4.4Na.H2O/c17-29(18,19)11-5-13(31(23,24)25)9-3-4-10-14(32(26,27)28)6-12(30(20,21)22)8-2-1-7(11)15(9)16(8)10;;;;;/h1-6H,(H,17,18,19)(H,20,21,22)(H,23,24,25)(H,26,27,28);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4
LZDOYGMJVXUZGD-UHFFFAOYSA-J
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.