82657
1-Pyrenesulfonic acid sodium salt
suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Sodium 1-pyrenesulfonate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
233-236 °C (lit.)
Fluorescenza
λex 314 nm; λem 376 nm in methanol
Compatibilità
suitable for fluorescence
Stringa SMILE
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C16H10O3S.Na/c17-20(18,19)14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11;/h1-9H,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
HCOPYCNNZOWMTD-UHFFFAOYSA-M
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.