249548
2-Naphthalenesulfonic acid
technical grade, 70%
Sinonimo/i:
β-Naphthalenesulfonic acid, 2-Naphthylsulfonic acid, 2-Sulfonaphthalene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
70%
Forma fisica
solid
Solubilità
water: freely soluble(lit.)
Gruppo funzionale
sulfonic acid
Stringa SMILE
OS(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O3S/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,(H,11,12,13)
KVBGVZZKJNLNJU-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... EGFR(1956) , LCK(3932)
Descrizione generale
Proprietà fisiche
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?