Merck
Tutte le immagini(5)
Key Documents
L4000
Sigma-Aldrich
Ossido di lantanio(III)
≥99.9%
Sinonimo/i:
Sesquiossido di lantanio, Triossido di lantanio
About This Item
Formula condensata:
La2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
325.81
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99.9%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: lanthanum
Densità
6.51 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O=[La]O[La]=O
InChI
1S/2La.3O
KTUFCUMIWABKDW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
La2O3 è un semiconduttore di tipo p a banda proibita ampia, noto anche come sesquiossido di lantanio. È l′unico ossido di lantanide con un guscio Ln-4f vuoto ed è impiegato largamente per preparare materiali ottici, dielettrici e ceramiche conduttive. La2O3 può anche essere impiegato come catalizzatore in numerose trasformazioni organiche.
Applicazioni
L′ossido di lantanio(III) migliora la resistenza del vetro alle basi e, in virtù del suo indice di rifrazione elevato e della bassa dispersione, è ampiamente usato nella preparazione di lenti per macchine fotografiche e telescopi, vetri che assorbono gli infrarossi e altre fibre ottiche speciali. Per esempio, può essere impiegato come materiale di partenza per preparare il vetro La2O3-CaO-B2O3-SiO2 per la schermatura dei raggi X diagnostici.
Può essere usato per preparare rivestimenti a barriera termica con coefficiente di espansione termica elevato e bassa conduttività termica.
Può anche essere adoperato come sistema catalitico riciclabile per la sintesi di difenil solfuri e di seleniuri.
Precursore dei conduttori e superconduttori ionici rapidi LAMOX.
Caratteristiche e vantaggi
  • Indice di rifrazione elevato
  • Stabilità termica
  • Durezza
  • Costante dielettrica elevata
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Ling Zhang et al.
Journal of hazardous materials, 190(1-3), 848-855 (2011-05-03)
Phosphate removal from wastewater is very important for the prevention of eutrophication. Adsorption of phosphate from water was investigated using activated carbon fiber loaded with lanthanum oxide (ACF-La) as a novel adsorbent. The effects of variables (La/ACF mass ratio, impregnation
A K Singh et al.
Optics letters, 37(5), 776-778 (2012-03-02)
Low-power-threshold cw laser-induced incandescence (CWLII) has been observed in La(2)O(3):Er(3+)-Yb(3+) phosphor on excitation by a 976 nm IR laser. It is suggested that incandescence originates from the extensive heating induced by the nonradiative processes taking place following the laser excitation.
Pei Lu et al.
Environmental technology, 33(7-9), 1029-1036 (2012-06-23)
In this paper, catalytic samples of 10, 20, 30, 40 and 50% (w/w) urea/activated carbon fibre (AFC), 10% urea--5% La2O3/ACF, 10% urea--10% La2O3/ACF, 10% urea--15% La2O3/ACF, 20% urea--5% La2O3/ACF, 20% urea--10% La2O3/ACF, and 20% urea-15% La2O3/ACF were prepared and used
A A Nogiwa-Valdez et al.
Acta biomaterialia, 9(4), 6226-6235 (2012-12-12)
Zirconia has been used as an orthopaedic material since 1985 and is increasingly used in dental applications. One major concern with the use of zirconia is the significant loss in mechanical properties through hydrothermal degradation, with the uncontrolled transformation of
Lixia Wang et al.
Journal of hazardous materials, 196, 342-349 (2011-09-29)
This investigation was to increase the adsorption capacity of magnetite for Congo red (CR) by adulterating a small quantity of La(3+) ions into it. The adsorption capability of nanocrystalline Fe(3-x)La(x)O(4) (x=0, 0.01, 0.05, 0.10) ferrite to remove CR from aqueous
Articoli
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.