211575
Cerium(IV) oxide
powder, <5 μm, 99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Ceric oxide, Ceric oxide, ceria
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: cerium
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Dimensione particelle
<5 μm
Densità
7.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
O=[Ce]=O
InChI
1S/Ce.2O
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Advances in Materials for Solid Oxide Fuel Cells
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.