KN8971938050
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., disposable N-51A glass
frequency 100 MHz, L 8 in., pack of 50 ea
Sinonimo/i:
897193-8050
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass tube
colorless tube
Caratteristiche
neck thread push fit
caps included but not attached
Confezionamento
pack of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
Kimble® 897193-8050
Parametri
100 MHz frequency
Lunghezza
8 in.
Diam. tubo
5 mm
Spessore delle pareti
0.38 mm
Descrizione generale
Caps are included but not attached.
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)