KN8971930000
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., disposable N-51A glass
frequency 100 MHz, L 7 in., pack of 25 ea
Sinonimo/i:
897193-0000
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass tube
colorless tube
Caratteristiche
neck thread push fit
caps included but not attached
Confezionamento
pack of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
Kimble® 897193-0000
Parametri
100 MHz frequency
Lunghezza
7 in.
Diam. tubo
5 mm
Spessore delle pareti
0.38 mm
Descrizione generale
Caps are included but not attached.
Caratteristiche e vantaggi
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- Polyethylene caps included but not attached
- OD 5 mm
- Wall thickness 0.381 mm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)