Documenti fondamentali
Z562270
Wilmad® quartz NMR tube
frequency 400 MHz, tube diam. 10 mm, L 7 in.
Sinonimo/i:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Materiali
colorless tube
Descrizione
thin-walled
Caratteristiche
neck thread push fit
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Wilmad 513-7PP-7QTZ
Parametri
400 MHz frequency
Lunghezza
7 in.
curvatura
13 μm
Diam. tubo
10 mm
Spessore delle pareti
0.46 mm
Descrizione generale
Natural quartz NMR sample tubes are well suited for Boron NMR spectroscopy studies, or where sample exposure to U.V. radiation is required. Boron content is between 0.0 to 0.1 ppm.
Note legali
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z562270-1EA4061832803371