K6625
2-Ketohexanoic acid sodium salt
97.0-103.0%
Sinonimo/i:
α-Ketocaproic acid sodium salt, 2-Ketocaproic acid sodium salt
Saggio
97.0-103.0%
Stato
powder
Punto di fusione
240 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na].CCCCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O3.Na/c1-2-3-4-5(7)6(8)9;/h2-4H2,1H3,(H,8,9);/q;+1/p-1
WDCARDDLMCHULC-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?