JKA4077
Vinylsulfone-PEG-Vinylsulfone
average MN 5,000, cross-linking reagent thiol reactive
Sinonimo/i:
Vinylsulfone-PEG-Vinylsulfone, VS-PEG-VS
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Vinylsulfone-PEG5K-Vinylsulfone, average Mn 5,000
Stato
solid
PM
average Mn 5,000
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)