JKA7005
4arm-PEG10K
average MN 10,000, Vinylsulfone, thiol reactive
Sinonimo/i:
4arm-PEG-Vinylsulfone, 4arm-PEG-VS, Polyethylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
product name
4arm-PEG10K-Vinylsulfone, average Mn 10,000
Forma fisica
solid
PM
average Mn 10,000
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: thiol reactive
Architettura del polimero
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Highlighting new synthetic modifications of PEG to improve the mechanical properties and degradation of resulting hydrogels in tissue engineering applications.
The immune system protects the body from disease by resisting the invasion of foreign molecules into its cells, for example peptides and proteins are hydrolyzed by proteolytic enzymes; nucleic acids are hydrolyzed by nucleases; and most small molecules are eliminated in the liver and kidneys.