H42206
N-Methyl-4-piperidinol
98%
Sinonimo/i:
1-Methyl-4-piperidinol, 4-Hydroxy-1-methylpiperidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.17
Beilstein:
103024
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4775 (lit.)
P. ebollizione
200 °C (lit.)
Punto di fusione
29-31 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1CCC(O)CC1
InChI
1S/C6H13NO/c1-7-4-2-6(8)3-5-7/h6,8H,2-5H2,1H3
BAUWRHPMUVYFOD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Reactant for:
Reactant for synthesis of:
- Optimization of Novobiocin scaffold to product antitumor agents
- Substitution about the rigidifying ring for histamine H4 receptor antagonist synthesis
Reactant for synthesis of:
- CaMKII inhibitors
- VEGFR and FGFR kinase inhibitors
- Phosphoinositide-3-kinase inhibitors
- Protein lysine methyltransferase G9a inhibitors
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
112 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?