128775
4-Hydroxypiperidine
98%
Sinonimo/i:
4-Piperidinol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
P. eboll.
108-114 °C/10 mmHg (lit.)
Stringa SMILE
OC1CCNCC1
InChI
1S/C5H11NO/c7-5-1-3-6-4-2-5/h5-7H,1-4H2
HDOWRFHMPULYOA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3