Key Documents
GF99933924
Tungsten-copper alloy, W72Cu28
115mm rod, 12.7mm diameter
Sinonimo/i:
W 117930
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 999-339-24
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)